Learn More
N-BOC-pyrrole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11996661
46.13 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5176-27-2
C9H13NO2
167.21
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
643494
pyrrole-1-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
5176-27-2
C9H13NO2
167.21
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-pyrrole, n-t-boc-pyrrole, tert-butyl 1-pyrrolecarboxylate, t-butyl 1h-pyrrole-1-carboxylate, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrole, 1-boc pyrrole, 1-boc-pyrrole, acmc-209kvp
643494
pyrrole-1-carboxylate de tert-butyle
CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-Pyrrole
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 97.0°C (2.3 Torr)
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-Pyrrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.