Learn More
N-bromosuccinimide, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 107450050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 128-08-5 Poids : 5.05000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 5kg
Conditionnement Récipient en plastique
Code produit. 11925581
Quantité Prix
1 431.00€ / 5kg
6 407.72€ / 5kg
En stock, prêt à être expédié : 11
Description
Description
Réactif de couplage, réactif de formation des liaisons C-X
Spécification
Identifiants chimiques
128-08-5
177.99
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
67184
1-bromopyrrolidine-2,5-dione
C4H4BrNO2
MFCD00005510
n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
CHEBI:53174
C1CC(=O)N(C1=O)Br
Spécification
N-Bromosuccinimide
Authentic
Récipient en plastique
175.0°C to 178.0°C
128-08-5
100.0
C4H4BrNO2
21, 380
15, 1448
Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
C1CC(=O)N(C1=O)Br
177.99
CHEBI:53174
Poudre cristalline
180°C
1% max.
Blanc à jaune
5kg
98.5
98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
MFCD00005510
01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
1-bromopyrrolidine-2,5-dione
67184
177.99
99%
Vidéos
FDS Documents