Learn More
N-butanol (liquide transparent, incolore), Fisher BioReagents
Catalog Number 10420074
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
Le n-Butanol est utilisé comme réactif analytique et solvant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Butanol
Point de fusion -89°C
Couleur Colorless
Acidité 0.005% max.
Densité 0.810g/cm³
Point d’ébullition 117.6°C
Quantité 25 mL
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquid
Plage de pourcentage du dosage ≥99.8 %
Formule linéaire CH3CH2CH2CH2OH
Tension de vapeur 6.7mbar at 20°C
Numéro UN 1120
Viscosité 2.95 mPa/s at 20°C
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 1542
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99.8%