missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate de N-butyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number 12616677
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
123-86-4
9445
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
123-86-4
9445

Acétate de N-butyle, Extra Pure, SLR

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
pH 6.2
Point d’ébullition 126°C
Conditionnement Boîte métallique
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 10 L
Densité de vapeur 4
Poids de la formule 116.16g/mol
Forme physique Liquide
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'