Learn More
Acétate de N-butyle, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
18.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
18.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
18.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Description
Acétate de N-butyle, Extra Pure, SLR
Spécification
Point de fusion | -90°C |
Couleur | Incolore |
pH | 6.2 |
Point d’ébullition | 126°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Quantité | 500 mL |
Densité de vapeur | 4 |
Poids de la formule | 116.16g/mol |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Butyl acetate
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.