Learn More
Alfa Aesar™ Cinnamate de n-butyle, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L07362.30
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 538-65-8 Poids : 0.25000kg
Quantité 250g
Code produit. 11391877
  • 179.00€ / 250g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
538-65-8
204.269
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
5273465
CCCCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
C13H16O2
MFCD00051560
butyl cinnamate, n-butyl cinnamate, eliminoxy, cinnamic acid n-butyl ester, n-butyl phenylacrylate, butyl phenylacrylate, cinnamic acid, butyl ester, butyl e-cinnamate, butyl 3-phenyl-2-propenoate, cinnamate de n-butyle
Butyle (E)-3-phénylprop-2-énoate
Spécification
n-Butyl cinnamate
90°C (194°F)
143°C to 144°C (12mmHg)
538-65-8
MFCD00051560
14,2299
OHHIVLJVBNCSHV-MDZDMXLPSA-N
Butyle (E)-3-phénylprop-2-énoate
5273465
98%
1.028
1.542
250g
C13H16O2
2328067
butyl cinnamate, n-butyl cinnamate, eliminoxy, cinnamic acid n-butyl ester, n-butyl phenylacrylate, butyl phenylacrylate, cinnamic acid, butyl ester, butyl e-cinnamate, butyl 3-phenyl-2-propenoate, cinnamate de n-butyle
CCCCOC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
204.269
204.27
Vidéos
FDS Documents