Learn More
Anhydride N-butyrique, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | n-Butyric Acid |
Point de fusion | -7,0°C à +5,0°C |
Point d’ébullition | 162,0°C à 165,0°C |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | CH3CH2CH2CO2H |
Numéro UN | 2820 |
Informations sur la solubilité | solubilité dans l’eau : miscible.Autres solubilités : miscible avec la plupart des solvants organiques courants |
Poids de la formule | 88.11 |