Learn More
N-butyrophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510273
41.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
495-40-9
C10H12O
148.2
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
10315
1-phénylbutan-1-one
CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
495-40-9
C10H12O
148.2
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
10315
1-phénylbutan-1-one
CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Butyrophenone
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9880g/mL
Point d’ébullition 228.0°C to 230.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCH2CH2CH3
Indice de réfraction 1.5185 to 1.5205
Quantité 100 mL
Beilstein 07,313
Gravité spécifique 0.988
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide