Learn More
N-carbobenzylxy-D-alanine, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4323696
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
26607-51-2
C11H13NO4
223.23
MFCD00063126
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYNA-N
n-cbz-d-alanine, z-d-ala-oh, cbz-d-ala-oh, z-d-alanine, n-benzyloxycarbonyl-d-alanine, n-carbobenzoxy-d-alanine, r-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, n-carbobenzyloxy-d-alanine, benzyloxycarbonyl-d-alanine, cbz-d-alanine
70832
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid
CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
26607-51-2
C11H13NO4
223.23
MFCD00063126
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYNA-N
n-cbz-d-alanine, z-d-ala-oh, cbz-d-ala-oh, z-d-alanine, n-benzyloxycarbonyl-d-alanine, n-carbobenzoxy-d-alanine, r-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, n-carbobenzyloxy-d-alanine, benzyloxycarbonyl-d-alanine, cbz-d-alanine
70832
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid
CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-D-alanine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 80°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.00% max. ()
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 15.3
Poids de la formule 223.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline