Learn More
Proline N-carbobenzyloxy-D, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11997031
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6404-31-5
C13H15NO4
249.27
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
n-benzyloxycarbonyl-d-proline, z-d-pro-oh, +-z-d-proline, z-d-proline, r-n-benzyloxycarbonylproline, n-cbz-d-proline, n-carbobenzoxy-d-proline, 1-benzyloxy carbonyl-d-proline, r-1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
111208
(2R)-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
6404-31-5
C13H15NO4
249.27
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
n-benzyloxycarbonyl-d-proline, z-d-pro-oh, +-z-d-proline, z-d-proline, r-n-benzyloxycarbonylproline, n-cbz-d-proline, n-carbobenzoxy-d-proline, 1-benzyloxy carbonyl-d-proline, r-1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-benzyloxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid
111208
(2R)-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidine-2-carboxylic acid
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nom chimique ou matériau N-Carbobenzyloxy-D-proline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.6°C to 74.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques + 40.20 (22.00°C c=2,alcohol)
Rotation spécifique + 40.20
Poids de la formule 249.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline