Learn More
Ester α-benzyle d’acide N-CBZ-D-glutamique, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11905521
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
65706-99-2
C20H21NO6
371.39
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
7018162
(4R)-5-oxo-5-phénylméthoxy-4-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
65706-99-2
C20H21NO6
371.39
VWHKODOUMSMUAF-QGZVFWFLSA-N
z-d-glu-obzl, cbz-d-glu-obzl, n-cbz-d-glutamic acid alpha-benzyl ester, r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 1-benzyl n-carbobenzoxy-d-glutamate, 4r-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, z-d-glu-obn, cbz-d-glu-och2ph, pubchem14966, cbz-d-glu oh-obzl
7018162
(4R)-5-oxo-5-phénylméthoxy-4-(phénylméthoxycarbonylamino)pentanoïque
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau N-CBZ-D-glutamic acid α-benzyl ester
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97°C to 98°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique 24
Poids de la formule 371.39
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-Cbz-D-Glutamic acid alpha-benzyl ester