Learn More
N-Chlorosuccinimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408378
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
128-09-6
C4H4ClNO2
133.531
MFCD00005511
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
31398
CHEBI:53203
1-chloropyrrolidine-2,5-dione
C1CC(=O)N(C1=O)Cl
128-09-6
C4H4ClNO2
133.531
MFCD00005511
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
n-chlorosuccinimide, succinchlorimide, chlorosuccinimide, succinochlorimide, succinic n-chloroimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-chloro, 1-chloro-2,5-pyrrolidinedione, succinimide, n-chloro, ncs, caswell no. 807
31398
CHEBI:53203
1-chloropyrrolidine-2,5-dione
C1CC(=O)N(C1=O)Cl
Regioselective chlorination and oxidizing reagentN-Chlorosuccinimide is used as a chlorinating agent, mild oxidant and swimming pool disinfectant. It is used in the microdetermination of hydrazine salts by titrimetry as well as in the detection of arsenic in the +3 oxidative state. It is also employed in the production of rubber additives. Further, it is used as pharmaceutical intermediate and antibiotic drugs intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-chlorosuccinimide, un réactif de chloration et d’oxydation régiosélective, est utilisé comme agent de chloration, oxydant doux et désinfectant pour piscine. Il est utilisé dans la microdétermination des sels d’hydrazine par titrimétrie ainsi que dans la détection de l’arsenic à l’état d’oxydation +3. Il est également utilisé dans la production d’additifs de caoutchouc. De plus, il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et intermédiaire de médicaments antibiotiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le benzène, l’acétone et l’acide acétique. Légèrement soluble dans l’éther, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les amines, l’ammoniac, le fer et les sels de fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Chlorosuccinimide, 98%
Point de fusion 146°C to 150°C
Densité 1.65 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 50 g
Beilstein 113915
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,benzene,acetone and acetic acid. Slightly soluble in ether,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Poids de la formule 133.53