Learn More
Alfa Aesar™ N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide, 97 %
Marque:  Alfa Aesar™ H57640.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2342-50-9 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15434088
  • 223.00€ / 1g
Expédition estimée
24-02-2021
Identifiants chimiques
2342-50-9
221.275
STPFPZKUYANAOR-UHFFFAOYSA-N
2305489
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
C13H16FNO
MFCD00544070
benzamide, n-cyclohexyl-4-fluoro, n-cyclohexyl 4-fluorophenyl carboxamide
N-cyclohexyl-4-fluorobenzamide
Spécification
N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide
2342-50-9
MFCD00544070
STPFPZKUYANAOR-UHFFFAOYSA-N
N-cyclohexyl-4-fluorobenzamide
2305489
97%
1g
C13H16FNO
benzamide, n-cyclohexyl-4-fluoro, n-cyclohexyl 4-fluorophenyl carboxamide
C1CCC(CC1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)F
221.275
221.27
Vidéos
FDS Documents