Learn More
N-cyclopropyl-4-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15432648
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
625437-46-9
C10H12FN
165.21
MFCD07330007
YKNFXOCMGURJMK-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, n-cyclopropyl-4-fluoro, n-cyclopropyl-p-fluorobenzylamine, acmc-209n4r, n-cyclopropyl-4-fluorobenzylamine, n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine #, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropylamine
573031
N-[(4-fluorophényl)méthyl]cyclopropanamine
FC1=CC=C(CNC2CC2)C=C1
625437-46-9
C10H12FN
165.21
MFCD07330007
YKNFXOCMGURJMK-UHFFFAOYSA-N
n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl-4-fluorobenzyl amine, benzenemethanamine, n-cyclopropyl-4-fluoro, n-cyclopropyl-p-fluorobenzylamine, acmc-209n4r, n-cyclopropyl-4-fluorobenzylamine, n-4-fluorobenzyl cyclopropanamine #, n-4-fluorophenyl methyl cyclopropylamine
573031
N-[(4-fluorophényl)méthyl]cyclopropanamine
FC1=CC=C(CNC2CC2)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Poids de la formule 165.21
Pourcentage de pureté 97%