Learn More
Alfa Aesar™ N-Décanoyl-N-méthyl-D-glucamine
Détergent non ionique pour la solubilisation des protéines membranaires
Marque:  Alfa Aesar™ J60173.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 85261-20-7 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
Code produit. 15432989
  • 86.50€ / 1g
Expédition estimée
15-02-2021
Identifiants chimiques
85261-20-7
349.468
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
174432
CCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
C17H35NO6
MFCD00036801
n-oxodecyl meglumine, unii-9q27za5m8g, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl decanamide, decanoyl n-methylglucamide, decanoylmethylglucamine, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino-, stereoisomer
N-méthyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]décanamide
Spécification
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine
91°C to 93°C
85261-20-7
MFCD00036801
n-oxodecyl meglumine, unii-9q27za5m8g, n-methyl-n-2s,3r,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl decanamide, decanoyl n-methylglucamide, decanoylmethylglucamine, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino, d-glucitol, 1-deoxy-1-methyl 1-oxodecyl amino-, stereoisomer
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
N-méthyl-N-[(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexyl]décanamide
174432
Poudre
Blanc
1g
C17H35NO6
6974359
Soluble in methanol at 50mg/ml; Also soluble in water at 10mg/ml 20 °C
CCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(C(C(C(CO)O)O)O)O
349.468
349.46
Vidéos
FDS Documents