Learn More
N-dodécane, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3345980
23.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
112-40-3
C12H26
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodécane
CCCCCCCCCCCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
112-40-3
C12H26
170.34
MFCD00008969
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
n-dodecane, dihexyl, bihexyl, adakane 12, n-dodecan, n-dodecan german, duodecane, alkanes, c10-14, undecane, methyl, ccris 661
8182
CHEBI:28817
dodécane
CCCCCCCCCCCC
n-Dodecane is used as a solvent and a distillation chaser. It finds application as a diluent for tributyl phosphate (TBP) in reprocessing plants and as a possible surrogate for kerosene-based fuels in jet. It is an active component of scintillator as well as used in lubricants and greases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-dodécane est utilisé comme solvant et comme chaser de distillation. Il trouve l‘application comme diluant pour le phosphate de tributyle (TBP) dans les usines de retraitement et comme substitut possible pour les carburants à base de kérosène dans le jet. Il s‘agit d‘un composant actif du scintillateur ainsi que de lubrifiants et de graisses.
Solubilité
Miscible avec l‘alcool éthylique, l‘éther éthylique, l‘acétone, le chloroforme et le tétrachlorure de carbone. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Dodecane
Point de fusion °C to 10°C
Densité 0.749
Point d’ébullition 215°C to 217°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥99%
Indice de réfraction 1.422
Quantité 100 mL
Beilstein 1697175
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,chloroform and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Poids de la formule 170.34
Forme physique Liquide