Learn More
Alfa Aesar™ N-dodécyltrichlorosilane, 96 %
Catalog Number 11479030
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
4484-72-4
C12H25Cl3Si
303.767
MFCD00000483
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
20568
Trichloro(dodécyl)silane
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
4484-72-4
C12H25Cl3Si
303.767
MFCD00000483
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
dodecyltrichlorosilane, trichloro dodecyl silane, silane, trichlorododecyl, dodecyl trichlorosilane, silane, dodecyltrichloro, n-dodecyltrichlorosilane, dodecyl trichlorosilane dot, hsdb 387, trichlorolaurylsilane, acmc-1ai7g
20568
Trichloro(dodécyl)silane
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le N-dodécyltrichlorosilane est utilisé dans le domaine médical, l’industrie électronique et est utilisé comme matériau polymère. C’est un agent de couplage et un réducteur. Il est également utilisé comme lubrifiant.
Solubilité
Soluble dans certains solvants organiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Assurer une ventilation adéquate. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 155°C (10mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Dodecyltrichlorosilane
Quantité 25 g
Formule linéaire CH3(CH2)11SiCl3
Numéro UN UN1771
Beilstein 1758004
Point d’éclair 165°C (329°F)
Informations sur la solubilité Soluble in parts of organic solvents.
Poids de la formule 303.78
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.458
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.024