Learn More
Alfa Aesar™ N-dodécyltrichlorosilane, 96 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le N-dodécyltrichlorosilane est utilisé dans le domaine médical, l’industrie électronique et est utilisé comme matériau polymère. C’est un agent de couplage et un réducteur. Il est également utilisé comme lubrifiant.
Solubilité
Soluble dans certains solvants organiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Assurer une ventilation adéquate. Incompatible avec les agents oxydants.
Le N-dodécyltrichlorosilane est utilisé dans le domaine médical, l’industrie électronique et est utilisé comme matériau polymère. C’est un agent de couplage et un réducteur. Il est également utilisé comme lubrifiant.
Solubilité
Soluble dans certains solvants organiques.
Remarques
Conserver à température ambiante. Assurer une ventilation adéquate. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Point d’ébullition | 155°C (10mmHg) |
Nom chimique ou matériau | n-Dodecyltrichlorosilane |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | CH3(CH2)11SiCl3 |
Numéro UN | UN1771 |
Beilstein | 1758004 |
Point d’éclair | 165°C (329°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in parts of organic solvents. |
Poids de la formule | 303.78 |
Pourcentage de pureté | 96% |