Learn More
N-Ethylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043349
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
128-53-0
C6H7NO2
125.127
MFCD00005509
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-éthylpyrrole-2,5-dione
CCN1C(=O)C=CC1=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
128-53-0
C6H7NO2
125.127
MFCD00005509
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
4362
CHEBI:44485
1-éthylpyrrole-2,5-dione
CCN1C(=O)C=CC1=O
Cysteine alkylating agent N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+-dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’agent alkylant de cystéines N-éthylmaléimide est un modificateur de thiol-protéine qui inhibe la fragmentation de l’ADN apoptotique. Il s’agit d’un réactif sulfhydryle et trouve son application dans les études biochimiques expérimentales ainsi qu’en enzymologie. Il est impliqué dans la modification des résidus de cystéine dans les protéines et les peptides. Il agit comme accepteur de Michael et réagit avec les nucléophiles comme les thiols. Il est utilisé dans l’inhibition de la fragmentation de l’ADN internucléosomique dépendante du Mg2+.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’eau, le chloroforme, le méthanol et le toluène.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Ethylmaleimide
Point de fusion 43°C to 46°C
Point d’ébullition 209°C to 211°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Odeur Pungent
Quantité 10 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 112448
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3822
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Ethylmaleimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.