Learn More
N-éthylmorpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10745041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10745041
Marque: Thermo Scientific Acros 149405000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-74-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Numéro MDL MFCD00006177
Clé InChI HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
CID PubChem 7525
Nom IUPAC 4-éthylmorpholine
SMILES CCN1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmorpholine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63.0°C
Couleur Marron-gris à crème
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 500 mL
Beilstein 27, 6
Fieser 01,383
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre