Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-2-octyl-L-glycine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H66031.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 193885-59-5 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15432689
  • 372.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Un homolog de bloc de construction lipophile pour les études SAR.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
193885-59-5
409.526
LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
23257324
CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C25H31NO4
MFCD01311753
fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)décanoïque
Spécification
N-Fmoc-2-octyl-L-glycine
C25H31NO4
fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
Acide (2S)-2-(9H-fluorén-9-ylméthoxycarbonylamino)décanoïque
23257324
Poudre
Blanc
5g
193885-59-5
MFCD01311753
Slightly soluble in water.
CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
409.526
409.53
98%
140°C to 143°C
Vidéos
FDS Documents