Learn More
Alfa Aesar™ N-Fmoc-D-homophénylalanine, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ H66746.06
Code nomenclature Nacres: NA.26
Informations supplémentaires : CAS : 135944-09-1 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Code produit. 15432819
  • 217.00€ / 5g
Expédition estimée
22-02-2021
Identifiants chimiques
135944-09-1
401.462
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
7129818
C1=CC=C(C=C1)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
C25H23NO4
MFCD00151917
fmoc-d-homophe-oh, fmoc-d-homophenylalanine, fmoc-d-hophe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, fmoc-d-hphe-oh, fmoc-d-hph-oh, fmoc-d-homophenyl-ala, fmoc-d-homophe, fmoc-d-hfe-oh, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
Acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-phénylbutanoïque
Spécification
N-Fmoc-D-homophenylalanine
C25H23NO4
4847668
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
Acide (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-4-phénylbutanoïque
7129818
Poudre
Blanc
135944-09-1
MFCD00151917
fmoc-d-homophe-oh, fmoc-d-homophenylalanine, fmoc-d-hophe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, fmoc-d-hphe-oh, fmoc-d-hph-oh, fmoc-d-homophenyl-ala, fmoc-d-homophe, fmoc-d-hfe-oh, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
C1=CC=C(C=C1)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
401.462
401.46
98%
5g
Vidéos
FDS Documents