Learn More
Alfa Aesar™ Ester 5-allylique d’acide N-Fmoc-L-glutamique, 95 %
74.74€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS 133464-46-7
Formule moléculaire C23H23NO6
Poids moléculaire (g/mol) 409.438
Numéro MDL MFCD00190879
Clé InChI LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
Synonyme fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
CID PubChem 7019067
Nom IUPAC acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-prop-2-énoxypentanoïque
SMILES C=CCOC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432739
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H66385.06
5g
74.74€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 1 Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15442739
FDS Afficher les documents
Alfa Aesar™
H66385.14
25g
312.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
26-03-2021
Identifiants chimiques
133464-46-7
409.438
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
7019067
C=CCOC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C23H23NO6
MFCD00190879
fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-prop-2-énoxypentanoïque
Spécification
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
C23H23NO6
6670846
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-oxo-5-prop-2-énoxypentanoïque
7019067
Poudre
Blanc
133464-46-7
MFCD00190879
fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
C=CCOC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
409.438
409.44
95%
5g
FDS