Learn More
Acide N-Fmoc-L-glutamique 5-tert-butyle ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7039765
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
71989-18-9
C24H27NO6
425.481
MFCD00037135
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
fmoc-glu otbu-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-glu obut, fmoc-glu tbu, fmoc-l-glu otbu, pubchem12950, fmoc-l-glu otbu-oh
2724637
acide (2S)-2-(9H-fluoréno-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
71989-18-9
C24H27NO6
425.481
MFCD00037135
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
fmoc-glu otbu-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-glu obut, fmoc-glu tbu, fmoc-l-glu otbu, pubchem12950, fmoc-l-glu otbu-oh
2724637
acide (2S)-2-(9H-fluoréno-9-ylméthoxycarbonylamino)-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Point de fusion 83°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 3636375
Rotation optique −5.0° (c=1 in Acetic Acid/Water (4:1))
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 98%