Learn More
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041600
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
118488-18-9
C28H29NO5
459.54
MFCD00065684
JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
12968135
Acide (2R)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phényl]propanoïque
CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
118488-18-9
C28H29NO5
459.54
MFCD00065684
JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
12968135
Acide (2R)-2-(9H-fluorène-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]phényl]propanoïque
CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans 1 mmole pour 2 ml de diméthylformamide (nettement soluble). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
Quantité 1 g
Beilstein 6691868
Informations sur la solubilité Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 459.53
Pourcentage de pureté 95%