Learn More
N-hexadécyle mercaptan, 90 %, technique, Acros Organics
Marque:  Thermo Scientific Acros 120520100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2917-26-2 Poids : 0.05840kg
Quantité 10mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10041090
  • 23.50€ / 10mL
Date d’expédition estimée: 04-11-2021
Identifiants chimiques
2917-26-2
258.5
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
18015
CCCCCCCCCCCCCCCCS
C16H34S
MFCD00011677
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
Hexadécane-1-thiol
Spécification
n-Hexadecyl mercaptan
101°C
Flacon en verre
0.84
Incolore ou blanc à jaune
10mL
88% min. (GC)
CH3(CH2)15SH
01, 430
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
CCCCCCCCCCCCCCCCS
258.5
258.5
90%
0.8400g/mL
Authentic
1.4610 to 1.463
184°C to 191°C (7.0mmHg)
18°C to 20°C
2917-26-2
C16H34S
MFCD00011677
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Hexadécane-1-thiol
18015
Liquide ou solide cireux
Technique
Vidéos
FDS Documents