Learn More
N-hexadécyle mercaptan, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758152
18.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2917-26-2
C16H34S
258.5
MFCD00011677
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
18015
Hexadécane-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCS
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
2917-26-2
C16H34S
258.5
MFCD00011677
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
18015
Hexadécane-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau n-Hexadecyl mercaptan
Point de fusion 18°C to 20°C
Couleur Incolore ou blanc à jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)15SH
Indice de réfraction 1.4610 to 1.463
Quantité 10 mL
Beilstein 01, 430
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Poids de la formule 258.5
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide ou solide cireux