Learn More
N-Hydroxy-2,2-diméthylpropanimidamide, 95 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 439660050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 42956-75-2 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
42956-75-2 | |
116.16 | |
n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide | |
N’-hydroxy-2,2-diméthylpropanimidamide |
C5H12N2O | |
CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N | |
9582836 | |
CC(C)(C)C(=NO)N |
Spécification
N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide | |
Flacon en verre | |
108.6°C to 113.7°C | |
42956-75-2 | |
100.0 | |
C5H12N2O | |
CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N | |
N’-hydroxy-2,2-diméthylpropanimidamide | |
9582836 | |
Poudre |
Authentic | |
Blanc à marron | |
5g | |
94.0 | |
94% min. (HPLC) | |
n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide | |
CC(C)(C)C(=NO)N | |
116.16 | |
116.16 | |
95% |