Learn More
N-(hydroxyméthyl)trifluoroacétamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11392665
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50667-69-1
C3H4F3NO2
143.065
MFCD00014416
URUWXKFAEKTWKG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl trifluoroacetamide, n-hydroxymethyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl, acmc-20akaf, trifluoroacetamidomethanol, n-hydroxymethyl fluoroacetamide, n-hydroxymethyl-trifluoroacetamide, n-hydroxy methyl trifluoro acetamide
3084931
2,2,2-trifluoro-N-(hydroxyméthyl)acétamide
C(NC(=O)C(F)(F)F)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50667-69-1
C3H4F3NO2
143.065
MFCD00014416
URUWXKFAEKTWKG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl trifluoroacetamide, n-hydroxymethyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl, acmc-20akaf, trifluoroacetamidomethanol, n-hydroxymethyl fluoroacetamide, n-hydroxymethyl-trifluoroacetamide, n-hydroxy methyl trifluoro acetamide
3084931
2,2,2-trifluoro-N-(hydroxyméthyl)acétamide
C(NC(=O)C(F)(F)F)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
Point de fusion 99°C to 103°C
Formule linéaire CF3CONHCH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 1859914
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 143.06
Pourcentage de pureté ≥98%