Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945481
41.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
23668817
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
137-16-6
C15H28NNaO3
293.38
MFCD00042728
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
23668817
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Lauroylsarcosine sodium salt
% min. CAS 94
% max. CAS 100
Point de fusion 45.0°C to 47.0°C
Couleur Blanc
pH 7.0 to 9.0
Perte à la dessiccation 7% max. ()
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.95
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Quantité 100 g
Merck Index 154401
Informations sur la solubilité (10% in water) Almost clear colorless to light yellow
Poids de la formule 293.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.