missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(méthoxyméthyl)-N-(triméthylsilyl)benzylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3736859
88.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
93102-05-7
C13H23NOSi
237.42
MFCD00674005
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
353442
N-(méthoxyméthyl)-1-phényl-N-(triméthylsilylméthyl)méthanamine
COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
93102-05-7
C13H23NOSi
237.42
MFCD00674005
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
353442
N-(méthoxyméthyl)-1-phényl-N-(triméthylsilylméthyl)méthanamine
COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9280g/mL
Analyse élémentaire 95% min.
Point d’ébullition 76°C (0.3 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.4915 to 1.4935
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.928
Poids de la formule 237.42
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'