Learn More
n-méthyle-(1-méthyle-1h-indol-7-yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881617
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
709649-75-2
C11H14N2
174.247
MFCD11506353
JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
33589520
N-méthyl-1-(1-méthylindol-7-yl)méthanamine
CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
709649-75-2
C11H14N2
174.247
MFCD11506353
JERMRTDADLXHSD-UHFFFAOYSA-N
methyl 1-methylindol-7-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-1h-indol-7-yl methylamine, 1h-indole-7-methanamine, n,1-dimethyl, n-methyl-1-1-methyl-1h-indol-7-yl methanamine, 1h-indole-7-methanamine,n,1-dimethyl, methyl-1-methyl-1h-indol-7-ylmethyl amine, 7-methylamino methyl-1-methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-1h-indol-7-yl methyl amine
33589520
N-méthyl-1-(1-méthylindol-7-yl)méthanamine
CNCC1=CC=CC2=C1N(C=C2)C
Nom chimique ou matériau N-methyl-(1-methyl-1H-indol-7-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.25
Pourcentage de pureté 90%