Learn More
N-Méthyl-2-(phénoxyméthyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3486379
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
892502-17-9
C15H17NO
227.307
MFCD09025894
WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
18525895
N-méthyl-1-[2-(phénoxyméthyl)phényl]méthanamine
CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
892502-17-9
C15H17NO
227.307
MFCD09025894
WFUPXVCKIKJBIM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-2-phenoxymethyl benzylamine, methyl 2-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-phenoxymethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-phenoxymethyl
18525895
N-méthyl-1-[2-(phénoxyméthyl)phényl]méthanamine
CNCC1=CC=CC=C1COC2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 227.31
Pourcentage de pureté 97%