Learn More
N-Méthyl-3-phénoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002324
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-méthyl-1-(3-phénoxyphényl)méthanamine
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
129535-78-0
C14H15NO
213.28
MFCD02089413
GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
10512764
N-méthyl-1-(3-phénoxyphényl)méthanamine
CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 213.28
Pourcentage de pureté 97%