Learn More
N-Méthyl-4-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541098
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
179873-47-3
C12H15N3
201.273
MFCD09702353
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
24229474
N-méthyl-1-[4-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
179873-47-3
C12H15N3
201.273
MFCD09702353
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
24229474
N-méthyl-1-[4-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
Nom chimique ou matériau N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 201.27
Pourcentage de pureté 90%