Learn More
N-Méthyl-4-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine, 90 %, Maybridge
Marque: Maybridge CC23846DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 179873-47-3 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
179873-47-3 | |
201.273 | |
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N | |
24229474 | |
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C |
C12H15N3 | |
MFCD09702353 | |
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine | |
N-méthyl-1-[4-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine |
Spécification
N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine | |
1g | |
89.5 | |
90% | |
MFCD09702353 | |
BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-1-[4-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanamine | |
24229474 | |
90% |
Flacon en verre ambré | |
179873-47-3 | |
100.0 | |
C12H15N3 | |
n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine | |
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C | |
201.273 | |
201.27 |