Learn More
n-méthyl-(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881674
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
958443-30-6
C13H19NO
205.301
MFCD11841073
OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
33589539
N-méthyl-1-(4-phényloxan-4-yl)méthanamine
CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
958443-30-6
C13H19NO
205.301
MFCD11841073
OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
33589539
N-méthyl-1-(4-phényloxan-4-yl)méthanamine
CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Nom chimique ou matériau N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 205.3
Pourcentage de pureté 97%