Learn More
N-Méthyl-4-pyrimidine-2-ylbenzylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 199.26 |
Pourcentage de pureté | 90% |