Learn More
N-Méthyl-4-pyrimidine-2-ylbenzylamine, 90 %, Maybridge
Marque:  Maybridge CC56246DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 886851-48-5 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 1g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Code produit. 10002164
  • 128.00€ / 1g
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
886851-48-5
199.257
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
24229561
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
C12H13N3
MFCD09702382
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
N-méthyl-1-(4-pyrimidine-2-ylphényl)méthanamine
Spécification
N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine
1g
89.5
90%
MFCD09702382
DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
N-méthyl-1-(4-pyrimidine-2-ylphényl)méthanamine
24229561
90%
Flacon en verre ambré
886851-48-5
100.0
C12H13N3
n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
199.257
199.26
Vidéos
FDS Documents