Learn More
N-Méthyl-[6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 222.29 |
Pourcentage de pureté | 97% |