Learn More
N-Méthyl-(chroman-8-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10737315
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10737315
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC76146DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1048970-16-6
Formule moléculaire C11H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 177.247
Numéro MDL MFCD12198126
Clé InChI VVCGFZWBAXPSIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-chroman-8-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-ylmethyl methyl amine, chroman-8-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl-n-methylmethanamine
CID PubChem 43811059
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydro-2H-chromen-8-yl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.25
Pourcentage de pureté 97%