Learn More
N-méthyl-L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
N-Methyl-L-proline, is an aminoacid which is widely used in pharmaceuticals and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Méthyl-L-proline est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol (50 mg/ml de solution limpide-incolore pour les deux)
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
La N-Méthyl-L-proline est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol (50 mg/ml de solution limpide-incolore pour les deux)
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-L-proline |
Couleur | Blanc |
Indice de réfraction | 1.5 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol(both 50mg/ml-clear-colorless solution) |
Poids de la formule | 129.16 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 250 mg |
Forme physique | Poudre |