Learn More
n-méthyl-n-(3-pipéridine-1-ylbenzyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 204.32 |
Pourcentage de pureté | 95% |