Learn More
N-méthyl-N-[3-(trifluorométhyl)benzyl]amine, 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 189.18 |
Pourcentage de pureté | 97% |