Learn More
N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine, 97+%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510132
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
6971-44-4
C7H10N2
122.171
DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
81436
N-méthyle-1-pyridine-4-ylméthanamine
CNCC1=CC=NC=C1
6971-44-4
C7H10N2
122.171
DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
81436
N-méthyle-1-pyridine-4-ylméthanamine
CNCC1=CC=NC=C1
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%