Learn More
N-Méthyl-N-[(5-morpholine-4-ylthien-2 -yl)méthyl]amine, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10012414
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
879896-62-5
C10H16N2OS
212.311
MFCD09025876
LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
18525863
N-méthyl-1-(5-morpholine-4-ylthiophène-2-yl)méthanamine
CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
879896-62-5
C10H16N2OS
212.311
MFCD09025876
LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
18525863
N-méthyl-1-(5-morpholine-4-ylthiophène-2-yl)méthanamine
CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Nom chimique ou matériau N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.32
Pourcentage de pureté 97%