Learn More
N-Méthyl-N-[(5-morpholine-4-ylthien-2 -yl)méthyl]amine, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 212.32 |
Pourcentage de pureté | 97% |