Learn More
N-méthylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163534
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
123-39-7
C2H5NO
59.06
MFCD00003280
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
31254
CHEBI:7438
N-méthylformamide
CNC=O
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
123-39-7
C2H5NO
59.06
MFCD00003280
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
31254
CHEBI:7438
N-méthylformamide
CNC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Methylformamide
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -3.2°C
Couleur Incolore
Densité 1.0030g/mL
Point d’ébullition 199.0°C to 201.0°C
Point d’éclair 111°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCONHCH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4330
Quantité 5 g
Beilstein 04, 58
Merck Index 15, 6147
Gravité spécifique 1.003
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone and alcohol
Viscosité 1.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Methylformamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.