Learn More
N-méthylpipéridine 99 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 127480100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 626-67-5 Poids : 0.05820kg Transport : UN number : 2399 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité | 10mL |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
626-67-5 | |
99.18 | |
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N | |
12291 | |
CN1CCCCC1 |
C6H13N | |
MFCD00006491 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
1-méthylpipéridine |
Spécification
N-Methylpiperidine | |
3°C | |
Flacon en verre | |
0.82 | |
105.0°C to 108.0°C | |
-50.0°C | |
99% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006491 | |
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine | |
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-méthylpipéridine | |
12291 | |
Liquide |
0.8200g/mL | |
Authentic | |
1.4368 to 1.4388 | |
5 mPa.s (20°C) | |
Incolore | |
10mL | |
626-67-5 | |
100.0 | |
C6H13N | |
20,16 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and | |
CN1CCCCC1 | |
99.18 | |
99.18 | |
99% |
Sécurité et traitement
- N-Methylpiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.