Learn More
N-méthylpropylamine, 96 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 314690250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 627-35-0 Poids : 0.03000kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 25g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 13468508
  • 175.90€ / 25g
En stock, prêt à être expédié : 2
Spécification
Identifiants chimiques
627-35-0
73.14
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
12315
CCCNC
C4H11N
MFCD00009361
n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
N-méthylpropan-1amine
Spécification
N-Methylpropylamine
<−34°C
Flacon en verre
0.71
Incolore
96%
95.0
95% min. (GC)
CH3CH2CH2NHCH3
n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
CCCNC
73.14
73.14
96%
0.7100g/mL
Authentic
1.3880 to 1.3910
61.0°C to 63.0°C
25g
627-35-0
100.0
C4H11N
MFCD00009361
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
N-méthylpropan-1amine
12315
Liquide